Learn More
Saponin permeating solution, 0.5% w/v soln. in PBS (10X)
Code produit. 15460297
Click to view available options
Quantité:
125 ml
250 ml
Conditionnement:
125mL
250mL
Code produit. 15460297
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J63209.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé
Agent perméabilisant cellulaire
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Saponin permeating solution
Concentration 0.5% w/v soln. in PBS (10X)
Informations sur la solubilité Difficult to mix.
Quantité 250 ml
Forme physique Liquide