Learn More
Skytec Saphir Nano Gants de travail
Code produit 17871664 Tous les produits Skytec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6, XS
7, Standard
8, Moyen
9, Grande
10, XL
11, 2XL
Conditionnement:
10 paires
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17871664 6, XS 10 paires
17811684 7, Standard 10 paires
17861664 8, Moyen 10 paires
17801674 9, Grande 10 paires
17801654 10, XL 10 paires
17811674 11, 2XL 10 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17871664 Fournisseur Skytec Code fournisseur SKG00033FB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00€
    94.23€ / 10 paires
    Économisez 45.77€
    32% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Le saphir est l'option la plus fine disponible sur le marché avec une résistance élevée à la coupure (niveau D). Nano Les gants de travail offrent un niveau de tactilité exceptionnel pour réaliser des tâches d'une extrême précision. Grâce à sa paume enduite de PU, la sensation seconde peau n'a jamais été aussi agréable.
  • Résistance à la coupure moyenne à élevée : Niveau D (EN 388:2016)
  • La doublure sans couture de calibre 21 offre une sensibilité tactile sans précédent pour les tâches de précision.
  • Le revêtement durable de la paume en polyuréthane assure une bonne protection contre l'abrasion
  • Le renfort à l'entre-pouce améliore la durabilité
  • Fonctionnalités tactiles permettant l'utilisation avec des appareils à écran
  • Conçues pour faciliter le mouvement et l’usure continue
  • Dos de la main respirant pour réduire la transpiration
  • Le tricot sans couture prévient les irritations
  • Le poignet élastique assure un maintien sûr.
Spécification
Certifications/Conformité CATEGORÍA II, ASTM/ANSI 105-2016, ANSI Cortar
Certifications / conformité (Europe) EN388, EN420
Zone enduite Palm
Structure Maille sans coutures
Coating Material Polyuréthane
Couleur Noir
Cut Resistance Rating ANSI A4
Hand Spécifique
Latex Free Non
Matériau HPPE, Nylon, Tubes en acier inoxydable, Polyuréthane
Type de produit Guantes resistentes a cortes
Dimensions 6, XS
Norme EN388 3X42D
À utiliser avec (application) Protection contre les coupures
Sexe Unisexe
Type de manchette de gant Élastiquées
Matériau de revêtement HPPE, Nylon , acier
Doublure Doublés
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Type d’emballage Carton
Type de pouce Droit
Yarn Gauge 21 G
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 240 mm