Description
- Résistance à la coupure moyenne à élevée : Niveau D (EN 388:2016)
- La doublure sans couture de calibre 21 offre une sensibilité tactile sans précédent pour les tâches de précision.
- Le revêtement durable de la paume en polyuréthane assure une bonne protection contre l'abrasion
- Le renfort à l'entre-pouce améliore la durabilité
- Fonctionnalités tactiles permettant l'utilisation avec des appareils à écran
- Conçues pour faciliter le mouvement et l’usure continue
- Dos de la main respirant pour réduire la transpiration
- Le tricot sans couture prévient les irritations
- Le poignet élastique assure un maintien sûr.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CATEGORÍA II, ASTM/ANSI 105-2016, ANSI Cortar |
| Certifications / conformité (Europe) | EN388, EN420 |
| Zone enduite | Palm |
| Structure | Maille sans coutures |
| Coating Material | Polyuréthane |
| Couleur | Noir |
| Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
| Hand | Spécifique |
| Latex Free | Non |
| Matériau | HPPE, Nylon, Tubes en acier inoxydable, Polyuréthane |
| Afficher plus |