missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody (004), PE, Novus Biologicals™

Code produit 18603797
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18603797 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18603797 Fournisseur Novus Biologicals (Bio-Techne) Code fournisseur NBP312734PE

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

SARS-CoV-2 Nucleocapsid Monoclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Nucleocapsid in SARS-CoV samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène SARS-CoV-2 Nucleocapsid
Applications Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone 004
Conjugué PE
Formule PBS
Alias de gène 2019-nCoV N Protein, 2019-nCoV Nucleocapsid Protein, COVID-19 N protein, COVID-19 nucleocapsid protein, Human coronavirus Nucleoprotein, nucleocapsid phosphoprotein, Nucleocapsid protein, Nucleoprotein, ORF9; structural protein, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 Nucleocapsid protein, SARS-CoV-2 N protein, SARSCoV2 Nucleoprotein, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Nucleocapsid Protein
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Virology Bacteria and Parasites
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 43740575
Espèces cibles SARS-CoV
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.