Learn More
Sartorius Sartoclear Dynamics™ : Laboratoire V Code produit.: 15995830
Sartorius Sartoclear Dynamics™ : Laboratoire V
Code produit. 15995830 Tous les produits Sartorius Produits
250 ml, 24 unités de filtration de 250 ml + 10 g d’adjuvant de filtration, 24 pièces
Code nomenclature Nacres: NC.05
Click to view available options
Volume du lit:
150 ml
1 000 ml
250 ml
500 ml
Quantité:
12 unités de filtration de 150 ml + 2 g d’adjuvant de filtration
12 unités de filtration de 1 l + 20 g d’adjuvant de filtration
12 unités de filtration de 500 ml + 20 g d’adjuvant de filtration
12 unités de filtration de 1 l + sachet d’adjuvant de filtration de 40 g
24 unités de filtration de 150 ml + 5 g d’adjuvant de filtration
24 unités de filtration de 1 l + 10 g d’adjuvant de filtration
24 unités de filtration de 250 ml + 10 g d’adjuvant de filtration
24 unités de filtration de 500 ml + 10 g d’adjuvant de filtration
24 unités de filtration de 500 ml + 5 g d’adjuvant de filtration
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
Code produit. 15995830
Marque: Sartorius SDLV025010C2
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour la clarification simultanée et la filtration stérile des cultures de cellules de mammifères de 50 ml à 1 l en une seule étape sans centrifugation.
Les kits Lab V Sartoclear Dynamics& sont conçus pour la clarification simultanée et la filtration stérile de 50 ml à 1 L de bouillon de culture cellulaire de mammifères afin de préparer les échantillons pour les étapes de traitement ultérieures en aval, telles que la purification et la concentration des protéines. Les kits pratiques associent des sachets d’aide-filtre pour les unités de clarification et de filtration sous vide pour la filtration stérile.
Les kits Lab V Sartoclear Dynamics™  associent l’utilisation d’un adjuvant de filtration pour la clarification et d’une unité de filtration sous vide avec une membrane en polyéthersulfone de 0,22 μm pour la filtration stérile de cultures de cellules de mammifères allant jusqu’à 1 L. L’aide-filtre prête à l’emploi est fournie dans des sachets sans poussière et irradiés aux rayons gamma.
Les filtres pour flacons Sartolab™  RF avec flacons récepteurs, stérilisés par irradiation aux rayons gamma, sont
disponibles en volumes de 150 ml à 1 L.
  • Clarifier la culture cellulaire de mammifères à haute densité en quelques minutes
  • Solution novatrice
  • Rapide et sans effort
  • Pas besoin de centrifugation
Dix kits sont disponibles pour répondre à tous vos besoins en fonction de votre
volume de filtration et de la densité cellulaire de vos cultures de cellules
de mammifère.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de filtre Diatomaceous Earth/Heavy metal-free polystyrene/Heavy metal-free polyethylene
Type de produit Sartoclear Dynamics&trade: Lab V kits have been designed for cell harvesting of mammalian cell cultures, such as CHO, HEK, hybridomas and many others, with high cell densities.
Volume du lit 250 ml
Quantité 24 unités de filtration de 250 ml + 10 g d’adjuvant de filtration
Débit 0.22 μm polyethersulfone/high flow rate
Comprend Each Sartoclear Dynamics&trade: Lab V kit is comprised of pouches of filter aid and vacuum filtration units (Sartolab&trade: RF) that match your needs. Find the right kit in just two easy steps: 1. Determine the volume range of your sample to be filtered. 2. Then reference this range to the cell density of your cell culture
Contenu et stockage ambient
À utiliser avec (application) culture/récolte de cellules de mammifères
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sartorius Sartoclear Dynamics™ : Laboratoire V >