Learn More
Sartorius™ Filtres pour liquide Sartopore™2 Capsule de 0,2 μm
Assurent des performances de filtration hautement économiques et sûres. Les filtres pour liquideSartorius™ Sartopore™2 Capsule de 0,2 μm offrent une filtration haute performance des liquides à base de polyéthersulfone (PES), des solutions haut débit à couche unique aux filtres spécifiques de rétention des mycoplasmes. Disponibles dans une large gamme de combinaisons de porosité différentes.
Marque: Sartorius™ 5441307H4--SO--B
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Les filtres pour liquides haute performance en polyéthersulfone (PES) assurent des performances de filtration hautement économiques et sûres. Des solutions haut débit à couche unique aux filtres spécifiques de rétention des mycoplasmes, Sartopore™2 s’adapte parfaitement à vos exigences en matière de processus. Disponibles dans une large gamme de combinaisons de porosité différentesSpécification
Autoclavables | |
PES, asymétrique | |
Stérile | |
Pour la filtration de produits biologiques, pharmaceutiques, de milieux de culture cellulaire et de composants et tampons | |
Tri-Clamp de 19,05 mm | |
5Pack | |
63 mm |
ISO 9001, USP classe VI | |
0,45/0,2 μm | |
0,015 m2 | |
PP | |
Raccord cannelé de 6,35 mm | |
Capsule filtrante |