Learn More
Sartorius Papiers filtres qualitatifs de grade 1291
Ces papiers filtres qualitatifs sont essentiellement utilisés à des fins analytiques et aux analyses de routine, lorsqu’aucune analyse gravimétrique n’est requise. Ils sont résistants à l’humidité et peuvent être utilisés pour la filtration sous vide et sous pression.
Marque:  Sartorius FT-3-209-125
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10052431
  • 19.70€ / 100 pièces
Expédition estimée: 12-05-2023
Description
En pâte raffinée et linters de coton avec une teneur en α-cellulose de > 95 %. Teneur en cendres : <0,1 % conformément à la norme DIN 54370. Résistants à l’état humide.
Spécification
Spécification
Disque
1291
0,16 mm
2 à 3 μm
100 / boîte
125 mm