Learn More
Sartorius Papiers filtres qualitatifs de grade 1291
Ces papiers filtres qualitatifs sont essentiellement utilisés à des fins analytiques et aux analyses de routine, lorsqu’aucune analyse gravimétrique n’est requise. Ils sont résistants à l’humidité et peuvent être utilisés pour la filtration sous vide et sous pression.
Marque: Sartorius FT-3-209-055
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
En pâte raffinée et linters de coton avec une teneur en α-cellulose de > 95 %. Teneur en cendres : <0,1 % conformément à la norme DIN 54370. Résistants à l’état humide.
Spécification
Disque | |
Cotton Linters, Refined Pulp | |
2 to 3 μm | |
1291 | |
0,16 mm | |
55 mm |
Conical Funnel | |
2 à 3 μm | |
180 s | |
100 / boîte | |
Qualitative Filter Paper |