missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Papiers filtres quantitatifs de qualité 388

Ces papiers filtres sont utilisés pour les analyses quantitatives et gravimétriques ainsi que pour la filtration sous vide et sous pression. Ils sont fabriqués à partir de linters de coton 100 % avec une teneur en α-cellulose de > 98 % et sont lavés à l’acide pour rendre les papiers sans cendres et atteindre une grande pureté.

Marque:  Sartorius FT-3-101-400

Informations supplémentaires : Poids : 1.33500kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15982840

  • 188.00€ / 100 pièces

Expédition estimée: 30-06-2023
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

Papiers filtres quantitatifs de grade 388

  • Sans cendres (teneur en cendres ≤ 0,01 % conformément à la norme DIN 540370)
  • Résistants à l’humidité
  • Boîte à code couleur pour faciliter la sélection
Spécification

Spécification

Noir
10 à 15 μm
388
0,21 mm
Disque
10 s
100 / boîte
400 mm
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions