Learn More
Sartorius Accessoires pour systèmes Combisart™ : Bouchons percés
Une variété de bouchons percés à utiliser avec les systèmes Sartorius Combisart
Marque: Sartorius 17005
Informations supplémentaires : Poids : 0.06700kg
Description
14-555-818
- Pour supports en verre de 25 mm
- Conicité, 40-45 mm
- Diamètre de l’alésage : 11 mm
- À utiliser avec le porte-filtre en verre de 25/30 ml et le flacon d’aspiration 16672
- Conicité, 53-60
- Diamètre de l’alésage, 11 mm
- À utiliser avec l’entonnoir en verre de 50/250 ml et le flacon d’aspiration 16672 de 2 L
- Conicité : 53-60
- Diamètre de l’alésage, 14 mm
- À utiliser avec les supports en acier inox 16201, 16219, 16220 et le flacon d’aspiration 16672 de 2 litres
- Conicité, 53-60
- Diamètre de l’alésage, 9,5 mm
- Pour supports en verre de 47/50 mm
- Conicité, 40-45 mm
- Diamètre de l’alésage, 14 mm
- Silicone
- Flacon d’aspiration 16672 de 2 L
Spécification
Bouchon percé | |
Silicone | |
Supports en verre de 25 mm | |
1,1 cm |