Learn More
Sartorius Système d’eau à électrodéionisation EDI arium™ advance, ASTM type 2
Adaptez votre laboratoire à l’aide de l’EDI Sartorisu™ arium™ advance pour fournir systématiquement une eau de type 2 de haute qualité.
Marque:  Sartorius H2O-EDI-2-T
5528.38 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 26.00000kg
Code produit. 14831382
  • 8610.00€ / 1 pièce
En stock
Description
Le système d’eau pure EDI arium™ advance fournit de l’eau de type II avec la meilleure qualité à des débits allant jusqu’à 10 l/h. Le système atteint les taux de rétention les plus élevés des ions, ainsi que le rendement optimal de l’eau et élimine de façon fiable les oxydants, les ions de métaux lourds et les particules de l’eau d’alimentation. L’eau pure produite est stockée dans des systèmes de cuves Arium™. Si un filtre final Sartopore™ 2 150 est utilisé dans le système, l’eau est pratiquement exempte de microorganismes.
  • Technologie iJust innovante
  • Utilise une technologie de cuve unique avec des connexions de pistolet de distribution
  • Flexibilité et simplicité d’utilisation
  • Technologie de préfiltration unique avec catalyseur actif sans carbone, sans phosphate et filtre à particules 5 μm
Avantages :
  • Consommation d’eau minimale
  • Répond aux exigences du laboratoire du client et permet d’économiser du temps de maintenance
  • Aucun manuel d’utilisation nécessaire, fonctionnement intuitif du menu
  • Très efficace, réduit les colloïdes et le chlore, les agents oxydants, les métaux lourds organiques et hydrosolubles
Applications :
  • Milieux microbiologiques et réactifs
  • Solutions pour l’analyse chimique et la synthèse
  • Histologie
  • ELISA, RIA
  • Tampons et solutions de pH
  • Eau d’alimentation pour appareils de laboratoire, tels que les autoclaves, les laveurs de verrerie, les humidificateurs, les bains-marie, etc.
Spécification
Spécification
0,2 à 0,07 pour l’eau du produit, moins de 1 500 pour l’eau d’alimentation
Supérieur à 99 %
< 10
Type 2
< 50 eau du produit, < 1000 eau d’alimentation
35,6°F à 86°F
Eau d’alimentation pour appareils de laboratoire, tels que les autoclaves, les laveurs de verrerie, les humidificateurs, les bains-marie, etc.
Paillasse
4 à 10
35,6°F à 95°F
4
13.7 in
19,7 in
17,75 in
57.3 lb
100/240 V, 50/60 Hz
50/60 Hz
Supérieur à 99 %
< 1 CFU/1000 ml
10 L/h
< 5 à 15 pour l’eau du produit
Système d’eau d’électrodéionisation EDI
2°C à 30°C
80 %
< 1/ml
5°C à 45°C
2°C à 35°C
< 1
35 cm
50,1 cm
45,1 cm
26 kg
100/240 V