Learn More
Sartorius Filtres à membrane en acétate de cellulose
Associent des débits élevés et une grande stabilité thermique à des propriétés d’adsorption très faibles. Les filtres à membrane Sartorius en acétate de cellulose sont parfaitement adaptés aux dispositifs de filtration sous pression. Les filtres non stériles de porosités différentes et de diamètres différents sont conditionnés en vrac afin de réduire les coûts et de gagner de l’espace.
Marque: Sartorius 11106--85------N
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.18236kg
Description
Associent des débits élevés et une grande stabilité thermique à des propriétés d’adsorption très faibles.Les filtres à membrane en acétate de cellulose Sartorius sont parfaitement adaptés aux dispositifs de filtration sous pression.Les filtres non stériles de porosités différentes et de diamètres différents sont conditionnés en vrac afin de réduire les coûts et de gagner de l’espace.
- Idéaux pour le comptage de colonies, les tests de particules, la microscopie et les contrôles de stérilité
- Filtres à membrane en CA de haute qualité à utiliser dans les dispositifs de filtration sous pression
- Disponibles avec des pores de 0.2 μm à 5.0 μm
- Les filtres de 0.2 μm sont spécialement conçus pour la filtration stérile de solutions aqueuses, comme les milieux nutritifs, les tampons et les sérums.
- Les filtres de 5 μm peuvent être utilisés comme préfiltres pour la rétention de grosses particules, tout en laissant passer les microorganismes.
- Filtres blancs non stériles sans grilles, disponibles dans différents diamètres (de 13 à 100 mm)
- Peuvent être stérilisés par autoclavage à 121°C ou 134°C, par irradiation aux rayons gamma à 25 kGy, par chaleur sèche ou à l’oxyde d’éthylène
La corrélation des résultats publiés sur l’adsorption est difficile, tant la diversité des substances et des méthodes de détection utilisées pour les analyses, ainsi que des conditions de ces dernières, était importante, et les membranes ayant été testées sans stérilisation préalable.
Spécification
Oui | |
Acétate de cellulose | |
Non-sterile | |
Hydrophile | |
120 μm |
Blanc | |
0.45μm | |
For use in pressure filtration devices; Sterile filtration of solution. | |
100/boîte | |
85 mm |