Learn More
Sartorius Balances analytiques Cubis™ Essential
La solution idéale pour les utilisateurs réalisant des opérations simples et dont la priorité est d’effectuer des pesées ultra précises
6750.00€ - 7670.00€
Spécification
Précision affichage | 0,1 mg |
---|---|
Temps de stabilisation | ≤3 s |
Type | Balance analytique |
Largeur (métrique) du bac | 85 mm |
Code produit | Marque | Modèle | Précision affichage | Temps de stabilisation | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Précision affichage | Temps de stabilisation | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15354278
|
Sartorius
MSE324S-ED15 |
MSE324S-ED15 | 0,1 mg | ≤3 s |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15374278
|
Sartorius
MSE224S-ED15 |
MSE224S-ED15 | 0,1 mg | ≤3 s |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Caractéristiques
- Grand affichage à cristaux liquides et contraste élevé Cubis MSE
- Guidage par menu simple avec des messages courts
- Touches structurées de manière claire pour une activation précise des fonctions
- Assistance logicielle pour une mise à niveau rapide
- Système de pesée monolithique robuste pour des résultats de mesure fiables
- Étalonnage facile avec isoCAL (fonction d’étalonnage / réglage automatique interne)
- Plateaux de pesée rectangulaires et volumineux
- Interfaces de données : USB et RS232C ; les 3 ports en option sont disponibles comme accessoires (Bluetooth, PS/2, RS232C)
- Choisissez parmi les 13 balances de laboratoire de qualité supérieure préconfigurées Cubis, y compris les balances semi-micro, analytiques, de précision et haute capacité
Pare-vents :
- Les modèles semi-micro et analytiques (14-559-000, 001, 002) comprennent des pare-vents à stabilité mécanique élevée et des portes mouvantes ne faisant pas de bruit
- Pas de cadre gênant pour un accès sans encombre au plateau de pesée
- Protection contre les influences électrostatiques grâce à un revêtement conducteur
Applications
Conversion d’unités, fonction d’étalonnage / réglage automatique isoCAL, détermination de la densité (méthode de la flottabilité uniquement), calculs, moyennage, formulation nette / totale, pesée en pourcentage, comptage, totalisation
Spécification
0,1 mg | |
≤3 s | |
Balance analytique | |
85 mm |