Learn More
Sartorius Balances de précision Cubis™ Essential
La solution idéale pour les utilisateurs réalisant des opérations simples et dont la priorité est d’effectuer des pesées ultra précises
Marque: Sartorius MSE6202S-ED15
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 8.00000kg
Description
divstrongCaractéristiques/strong/divulliGrand affichage à cristaux liquides et contraste élevé Cubis MSE/liliGuidage par menu simple avec des messages courts/liliTouches structurées de manière claire pour une activation précise des fonctions/liliAssistance logicielle pour une mise à niveau rapide/liliSystème de pesée monolithique robuste pour des résultats de mesure fiables/liliÉtalonnage facile avec isoCAL (fonction d’étalonnage / réglage automatique interne)/liliPlateaux de pesée rectangulaires et volumineux/liliInterfaces de données : USB et RS232C ; les 3 ports en option sont disponibles comme accessoires (Bluetooth, PS/2, RS232C)/liliChoisissez parmi les 13 balances de laboratoire de qualité supérieure préconfigurées Cubis, y compris les balances semi-micro, analytiques, de précision et haute capacité/li/uldivnbsp;/divdivstrongPare-vents :/strong/divulliLes modèles semi-micro et analytiques (14-559-000, 001, 002) comprennent des pare-vents à stabilité mécanique élevée et des portes mouvantes ne faisant pas de bruit./liliPas de cadre gênant pour un accès sans encombre au plateau de pesée/liliProtection contre les influences électrostatiques grâce à un revêtement conducteur/li/uldivnbsp;/divdivstrongApplications/strong/divdivConversion d’unités, fonction d’étalonnage / réglage automatique isoCAL, détermination de la densité (méthode de la flottabilité uniquement), calculs, moyennage, formulation nette / totale, pesée en pourcentage, comptage, totalisation/divSpécification
6,2 kg | |
le;20 mg | |
Carré | |
le;1,5 s | |
206 mm |
10 mg | |
MSE6202S-ED15 | |
le;7 mg | |
Balance de précision | |
206 mm |