Learn More
Sartorius™ Balances Cubis™ Ultra Micro, mode de pesée 2.7S avec pare-vent DF
Conçue pour peser les plus petites quantités d’échantillons et répondre aux exigences les plus élevées
32493.00€ - 34290.00€
Spécification
Étalonnage | Intérieur, isoCAL |
---|---|
Certifications/Conformité | ISO, FDA/USP, GxP, USP31-NF26 |
Précision affichage | 0,0001 mg |
Format | Gramme, kilogramme, carat, livre, once, once troy |
Plage d’humidité | 80 % à 31deg;C, 50 % à 40deg;C |
Code produit | Marque | Interface d’automatisation | Type d’affichage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Interface d’automatisation | Type d’affichage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12783325
|
Sartorius™
MSA2.7S-000-DF |
Écran tactile, touches | TFT |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12681385
|
Sartorius™
MSE2.7S-000-DF |
Touches | LCD |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Balances de haute précision conçues pour peser les plus petites quantités d’échantillons (moins de 10 mg) jusqu’à 2,1 g afin de répondre aux exigences minimales de précision de la Pharmacopée américaine ainsi qu’aux exigences les plus strictes.
- Offre un niveau de sécurité maximal en garantissant une fiabilité sans compromis des résultats de pesée et une conformité aux normes
- Un temps de mesure court entraîne un gain de temps — pour chaque mesure
- Le pare-vent de filtration spécial en acier inoxydable (DF) est optimisé pour une pesée ultra-précise des filtres qui minimise les effets électrostatiques et offre de nombreux diamètres de plateau de pesée disponibles pour différentes tailles de filtres (50 mm en taille standard ; les tailles 75 mm et 90 mm sont en option et vendues séparément)
- Guidage de l’opérateur lorsqu’une mise à niveau est nécessaire — Des invites interactives (en temps réel) guident l’utilisateur pour qu’il positionne rapidement et correctement le niveau à bulle en indiquant quel pied de mise à niveau doit être tourné et dans quelle direction
- Sont dotées de l’étalonnage isoCAL, une fonction d’étalonnage / réglage entièrement automatique
- Interfaces, telles que : Bluetooth™ (sans fil) ; RS232C à 9 broches avec port PS2 (pour connecter un clavier ou un lecteur de codes-barres) ou port RS232C à 25 broches supplémentaire disponibles en option
- Le pare-vent et le plateau de pesée peuvent être rapidement et facilement démontés et nettoyés sans compromettre la stabilité
- Protection contre la poussière et l’eau
- Offre une large sélection d’accessoires pour des options étendues
- Taille du plateau : modèles D, 50 mm (2 po)
- Technologie haut de gamme avec une excellente facilité d’exploitation et une qualité d’affichage exceptionnelle, en particulier pour les applications complexes
- Écran tactile amovible inclinable TFT couleur haute résolution pour une reproduction brillante des textes et des graphiques
- Fournie de série avec les interfaces de communication USB, RS232C à 25 broches et Ethernet intégrées, ainsi qu’un lecteur de carte SD intégré pour le stockage et le transfert pratiques des données
- Q-Guide : nouvelle gestion des tâches et des utilisateurs prise en charge par l’assistant pour un fonctionnement et une programmation aisés
- Sécurité et fiabilité des résultats garanties grâce à la conformité Advanced Pharma par la gestion des utilisateurs/mots de passe, la fonction de suivi d’audit, les messages d’alerte et les fonctions de rappel
- Des modules complémentaires et des mises à niveau d’applications entièrement personnalisés permettent un travail plus rapide et plus efficace et améliorent la fiabilité des processus (Q-Apps)
- Applications : Pesée de base, pesée en pourcentage, moyenne (pesée animale), conversion d’unités de masse, comptage, formulation, détermination de la densité, totalisation, pesée de contrôle, seconde mémoire de tare, identificateurs individuels (ID), calculs, statistiques, fonctions avec minuterie, Cubis Individual (Q-Apps)
- Grand écran monochrome haute résolution inclinable et amovible
- Fonctionnement par clé ; actionnement par clic et activation précise des fonctions
- Associe un contrôle à clé classique à une large gamme de fonctions de performances
- Fournie de série avec les interfaces de communication USB, RS232C à 25 broches et Ethernet intégrées, ainsi qu’un lecteur de carte SD intégré pour le stockage et le transfert pratiques des données
- Q-Guide : nouvelle gestion des tâches et des utilisateurs prise en charge par l’assistant pour un fonctionnement et une programmation aisés
- Sécurité et fiabilité des résultats garanties grâce à la conformité Advanced Pharma par la gestion des utilisateurs/mots de passe, la fonction de suivi d’audit, les messages d’alerte et les fonctions de rappel
- Applications : Pesée de base, pesée en pourcentage, moyenne (pesée animale), conversion d’unités de masse, comptage, formulation, détermination de la densité, totalisation, pesée de contrôle, seconde mémoire de tare, identificateurs individuels (ID), calculs, statistiques, fonctions avec minuterie
- Grand écran LCD à contraste élevé avec touches clairement structurées pour une activation précise des fonctions
- Guidage par menu simple avec des messages courts
- Fournie de série avec les interfaces de communication USB et RS232- C à 25 broches intégrées
- Parfait pour les utilisateurs qui ont besoin de peser avec la plus grande précision, mais qui ont des exigences d’application / de communication moins complexes
- Applications : Pesée de base, pesée en pourcentage, moyenne (pesée animale), conversion d’unités de masse, comptage, formulation nette/totale, détermination de la densité (méthode de la flottabilité uniquement), totalisation, calculs
† Conformément au chapitre 41 de la Pharmacopée américaine.
Spécification
Intérieur, isoCAL | |
0,0001 mg | |
80 % à 31deg;C, 50 % à 40deg;C | |
Semi-automatique | |
le;plusmn;0,00025 mg | |
le;7°s. | |
5 à 40deg;C | |
Balance ultra-micro pour filtre | |
24,9cm | |
2,75 in | |
7 cm | |
41 cm | |
100/240 V | |
1 A |
ISO, FDA/USP, GxP, USP31-NF26 | |
Gramme, kilogramme, carat, livre, once, once troy | |
Pare-vent manuel en acier inox | |
le;10°s. | |
1 mg | |
41 à 104deg;F | |
1 g | |
9,8 in | |
14,6 in | |
37,1cm | |
16,1 in | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
7 W | |
50/60 Hz |