Learn More
Sartorius Filtres à membrane en nitrate de cellulose stériles quadrillées : 0,8 μm
Filtres à membrane pour comptage de colonies, analyses de particules et microscopie : nitrate de cellulose (ester de cellulose), quadrillé, conditionnement individuel stérile
Marque:  Sartorius 13004--80----ALN
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Code produit. 10740403
  • 710.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 20-06-2024
Description
Les filtres stériles conditionnés individuellement sont devenus depuis longtemps une norme pour le contrôle de la qualité microbiologique de routine en raison des avantages qu’ils offrent à l’utilisateur. Ils sont préstérilisés, prêts à l’emploi et permettent de réduire le temps de préparation. Dans la mesure où ils sont conditionnés individuellement, ils préservent les filtres restants dans les boîtes ouvertes de tout risque de contamination et sont conformes aux BPL, l’identification du filtre et le numéro de lot étant imprimés sur chaque pochette individuelle. La demande croissante pour ces filtres a nécessité la construction d’une nouvelle machine de conditionnement avec un emboutissage ultra moderne. Chaque membrane est vérifiée pour s’assurer qu’elle n’a subi aucun dommage, qu’elle est correctement positionnée sans risque de glissement sous la bordure scellée, qu’elle possède une grille parfaitement imprimée et qu’elle est exempte de particules. Chaque pochette est vérifiée pour s’assurer qu’elle comporte des caractères lisibles. Ces filtres à membrane sont conformes aux normes suivantes : ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1 et EN 12780. En outre, elles ont été fabriquées pour une utilisation conjointe avec les ensembles de pulpe de milieux nutritifs Sartorius conformément à des nombreuses réglementations et recommandations internationales : pharmacopées internationales, normes DIN et ISO, normes américaines relatives à l’eau et aux denrées alimentaires, réglementations relatives à l’eau minérale, directives relatives aux brasseries, telles que MEBAC ou EBC et recommandations de l’industrie agroalimentaire, telles que LMBG, NCA et ICUMSA. Toutes les membranes sont en nitrate de cellulose (ester de cellulose), un matériau qui garantit une rétention efficace à des débits élevés et une croissance optimale des colonies. La grille imprimée divise la zone de filtration en 130 carrés, mesurant chacun 3,1 × 3,1 mm et facilite le comptage, en particulier pour les numérations plus importantes de bactéries et les microcolonies, sans pour autant affecter la croissance. Les diverses couleurs de filtres permettent d’obtenir le meilleur contraste avec les colonies ou les particules.
  • Taux de récupération exceptionnels pour les microorganismes
  • Membranes à haut débit disponibles
  • Qualité certifiée
  • Irradiation aux rayons gamma, 25 kGy
Spécification
Spécification
Gris
0,8 μm
Pour comptage de colonie ; Contrôle de stérilité ; Comptage de particules ; Microscopie
Hydrophile
80 mm
Nitrate de cellulose
Stérile
Blanc
100 / boîte