Learn More
Sartorius Pointes à filtre SafetySpace™ à faible rétention
Optimisation de la récupération des échantillons, de la précision du pipetage et de la sécurité des échantillons. Les pointes à filtre SafetySpace™ à faible rétention Sartorius sont dotées d’une surface hydrofuge, sans additifs et d’une adaptabilité parfaitement étanche. Compatibles avec les pipettes Sartorius . Pointes stériles, disponibles en plusieurs volumes, conditionnées en plateaux simples.
163.00€ - 250.00€
Spécification
Filtré | À filtre |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Autoclavable | Autoclavables |
Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines |
Méthode de stérilisation | Irradiation électronique |
Code produit | Marque | Code couleur | Volume (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Code couleur | Volume (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15270044
|
Sartorius
LH-LF790021 |
Jaune | 0,5 à 20 mu;l | 5,1cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15260044
|
Sartorius
LH-LF790011 |
Gris | 0,1 à 10 mu;l | 3,2cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15280044
|
Sartorius
LH-LF790101 |
Jaune | 2 à 120 mu;l | 5,1cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15290044
|
Sartorius
LH-LF790201 |
Vert | 5 à 200 mu;l | 5,25cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15210054
|
Sartorius
LH-LF791001 |
Bleu | 50 à 1000mu; L | 7,8cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15200054
|
Sartorius
LH-LF790301 |
Orange | 5 à 300 mu;l | 5,25cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15220054
|
Sartorius
LH-LF791211 |
Violet | 50 à 1200 mu;l | 9 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Pointes à faible rétention pour une récupération maximale des échantillons- Une surface extrêmement uniforme, hydrophobe et hydrofuge pour optimiser le flux de liquides
- Les liquides s’écoulent facilement hors de la surface résistante aux produits chimiques, laissant très peu de résidus derrière eux
- Idéales pour les liquides à faible tension de surface, tels que les liquides visqueux et ceux contenant du détergent
- Utile en PCR / PCR en temps réel, clonage, SDS-PAGE et avec d’autres méthodes d’analyse des acides nucléiques ou des protéines
- Dotées d’un filtre en polyéthylène sans additifs auto-étanches pouvant interférer avec l’échantillon et les résultats
- Flux d’air de sécurité entre l’échantillon et le filtre permettant de réduire le risque d’absorption de l’échantillon par le filtre
- Le filtre protège contre toute contamination causée par les aérosols et les liquides ; réduit l’entretien des pipettes
- Irradiation électronique pré-stérilisée pour un travail stérile
- Produit certifié sans DNase, RNase et endotoxines, conforme aux normes ISO 9001 et ISO 13485
- Adaptabilité et étanchéité parfaites de la pointe assurant une précision maximale
- Mise en place / éjection souple et ergonomique des pointes avec la fonction Optiload des pipettes Sartorius
- Compatibles avec les pipettes Picus, eLINE™, mLINE™ et Proline™ Plus et avec la plupart des autres marques de pipettes
- Pointes et plateaux à code couleur pour une mise en correspondance facile avec les pipettes Sartorius compatibles
- Le polypropylène vierge est recyclable à 100 % ou peut être incinéré comme déchets énergétiques
Spécification
À filtre | |
Autoclavables | |
Irradiation électronique | |
Faible rétention | |
Pointe en PP (polypropylène), filtre en PE (polyéthylène) |
Stérile | |
Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines | |
Portoir | |
Pipeteurs Sartorius, Pipeteurs universels |