Learn More
Sartorius Filtres en microfibre de verre grade MGF sans liant
Les filtres en microfibre de verre sans liant conviennent aux analyses analytiques et gravimétriques. Ils sont également utilisés comme préfiltres.
Marque: Sartorius FT-3-1105-090
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Exemples d’applications : Clarification des solutions protéiques, test pour la procédure de lixiviation pour déterminer les caractéristiques de toxicité (TCLP).Spécification
145 mbar | |
Disque | |
0,7 μm | |
Analyses critiques où les impuretés peuvent être éliminées du filtre par lavage | |
932°F | |
0,015 in | |
3,5 in |
Blanc | |
Microfibre de verre borosilicaté | |
Non stérile | |
MGF | |
500°C | |
0,4 mm | |
9 cm |