Learn More
Sartorius Filtres en microfibre de verre grade MGG sans liant
Les filtres en microfibre de verre sans liant conviennent aux analyses analytiques et gravimétriques. Ils sont également utilisés comme préfiltres.
Marque: Sartorius FT-3-1106-070
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Parfaitement adaptés aux analyses critiques où les impuretés peuvent être éliminées du filtre par lavage.Spécification
32 mbar | |
Disque | |
1,5 μm | |
38 s | |
MGG | |
500°C | |
0,28 mm | |
7 cm |
Blanc | |
Microfibre de verre borosilicaté | |
Non stérile | |
Idéaux pour les analyses critiques où les impuretés peuvent être éliminées du filtre par lavage | |
932°F | |
0,01 in | |
2,7 in |