Learn More
Sartorius Filtres pour seringues Minisart™ NML stériles
Offrent une filtration rapide et fiable des volumes petits à moyens, livrés avec des ensembles de filtration prêts à connecter. Les filtres stériles pour seringues Sartorius Minisart™ NML éliminent le long travail de préparation, notamment le changement du filtre et le nettoyage du système de filtration.
Marque: Sartorius 16555----------K
206.71 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21934" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.37800kg
Description
Offrent une filtration rapide et fiable des volumes petits à moyens, livrés avec des ensembles de filtration prêts à connecter.Les filtres pour seringues Sartorius Minisart™ NML, stériles, éliminent le long travail de préparation, notamment le changement du filtre et le nettoyage du système de filtration.
Filtration rapide et fiable des volumes petits à moyens, livré avec des ensembles de filtration prêts à connecter pour éliminer le long travail de préparation, notamment le changement du filtre et le nettoyage du système de filtration. Ces unités permettant d’alléger le travail sont utilisées pour une grande variété d’applications : nettoyage des échantillons, élimination des particules et filtration stérile.
- Pratiques et facilement disponibles
- Simplicité d’utilisation
- Qualité éprouvée
- Économiques
- Disponibles dans un large éventail de différents types
- 100 % testés lors de la fabrication
Spécification
Jaune | |
Acétate de cellulose sans surfactant | |
6,2 cm2 | |
0.15mL | |
Raccord Luer-Lock femelle | |
50/boîte | |
50°C | |
200 x 130 x 100 mm |
Oui | |
0,45 μm | |
Préparation de liquides aqueux | |
Polymère de méthacrylate de butadiène-styrène (MBS) | |
Luer-Lock mâle | |
Stérilisation à l’OEt | |
Filtre pour seringue NML | |
28 mm |