Learn More
Sartorius Filtres à membrane en polyamide (nylon)
Recommandés pour la filtration de l’eau pour éliminer les particules ; les solutions et les solvants aqueux pour la détermination analytique. Les filtres à membrane en polyamide (nylon) Sartorius sont des filtres blancs non stériles sans grilles. Choisissez parmi deux tailles de pores en quatre diamètres. Conditionnés en vrac pour des économies d’espace et de coûts.
Marque: Sartorius 25006--13------N
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Alert:
Leur adsorption non spécifique élevée, qui peut entraîner la perte de substances importantes (par exemple à partir de solutions de culture tissulaire), limite leur application. Pour ce type de solutions, les filtres à membrane à faible adsorption, en CA et PES, sont préférables.
Description
Recommended for particle-removing filtration of water, aqueous solutions and solvents for analytical determination. Sartorius Polyamide (Nylon) Membrane Filters are white, non-sterile filters without grids. Choose from two pore sizes in four diameters. Bulk packed for space and cost savings.
- Membranes hydrophiles avec une adsorption non spécifique relativement élevée (BSA 100 µg/cm²)
- Résistance chimique aux solutions alcalines et aux solvants organiques
- Idéalement recommandés pour les applications suivantes :
- Hautement recommandés pour l’isolement de Legionella
- Élimination des particules dans des solutions aqueuses et des solvants pour analyse, comme la HPLC
- Filtration stérile de solutions aqueuses et de solvants
- Disponibles en plusieurs options :
- Taille de pores de 0,2 et 0,45 µm
- Diamètres de 13, 25, 47 et 90 mm
- Peuvent être stérilisées par autoclavage à 121° ou 134°C ou à l’oxyde d’éthylène
- Conditionnés en vrac dans des boîtes de 100 (boîtes de 25 pour les filtres de 90 mm)
Specifications
Oui | |
Nylon | |
Non stérile | |
PA (nylon) | |
Blanc | |
2.3bar | |
115mu; m |
Membrane | |
0,45 mu;m | |
Filtre à membrane | |
13 mm | |
100/boîte | |
Recommandé pour la filtration de l’eau pour éliminer les particules ; les solutions et les solvants aqueux pour la détermination analytique. |