Learn More
Sartorius Balances à plateau pour pesée Practum™
Mesures cohérentes et répétabilité exceptionnelle
Marque: Sartorius PRACTUM2102-1S
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 3.00000kg
Includes: Adaptateur d’alimentation universel, couvercle de protection, guide d’applications
Description
Mesures cohérentes et répétabilité exceptionnelle
divConception du boîtier innovante et nacelle de pesée robuste pour faciliter la pesée. Connectivité exceptionnelle lors du transfert des résultats vers la feuille de calcul Microsofttrade; Exceltrade; ou l’imprimante YDP40./divdivnbsp;/divulliNe payez que pour ce dont vous avez réellement besoin/liliObtenez des résultats professionnels avec cet instrument de pesée de classe mondiale/liliDes lectures homogènes avec une reproductibilité exceptionnelle et une protection contre les surcharges pour de nombreuses années de fiabilité/liliLe verrouillage du superviseur empêche toute modification involontaire des paramètres/liliTransférez rapidement et facilement les données de la balance vers l’imprimante ou l’ordinateur grâce à la technologie Plug amp; Play/liliLe pare-vent robuste résiste à des routines de pesée rigoureuses effectuées par différents utilisateurs/liliL’instrument peut être complètement démonté pour en faciliter le nettoyage/li/uldivstrongSpécifications/strong/divulliContrôle du niveau : indicateur de niveau en verre avec bulle d’air pour le centrage/liliUnités de pesage : g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, pièces/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N/liliProtection inviolable : verrouillage du superviseur/liliChoix de la langue : anglais, français, espagnol/liliVerrou anti-vol : verrou Kensington ou verrouillage avec câble ou chaîne/liliPesée sous la balance : Oui/liliSortie : Mini-USB/liliPuissance : 100-240 V (universel)/li/uldivnbsp;/divdivstrongApplications/strong/divdivPesée, densité, pourcentage, pesée de contrôle, maintien du pic, comptage, conditions instables/divSpécification
DAkkS | |
2,1 kg | |
0,01 g | |
Adaptateur d'alimentation universel, couvercle d'utilisation | |
Plusmn; 0,03 g | |
2102 | |
3 sec | |
10 °C à 30 °C | |
2 ans | |
21,5 cm | |
12,6 in | |
14,1 in | |
6,8 lb | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
2 W | |
50/60 Hz |
Mini USB | |
Affichage graphique couleur | |
Carat, grain, milligramme, livre, once, pennyweight | |
Manuel | |
Or, métal moulé sous pression, acier inoxydable | |
0,01 g | |
50°F à 86°F | |
Balance de précision | |
8,5 in | |
18 cm | |
32 cm | |
36 cm | |
3,1 kg | |
100/240 V | |
0,2 A |