Learn More
Sartorius Papier / étiquettes pour imprimante et encre pour imprimantes YDP
À utiliser avec les imprimantes de laboratoire YDP30 et YDP40. Les papiers / étiquettes pour imprimante Sartorius et l’encre pour imprimantes YDP sont conçus pour obtenir des impressions rapides et nettes. Faites votre choix parmi des rouleaux de papier standard ou auto-adhésifs avec des rubans encreurs pour l’impression à transfert thermique ou des rouleaux de papier standard uniquement pour l’impression thermique directe.
Marque: Sartorius 69Y03285
58.31 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23276" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.54000kg
Description
À utiliser avec les imprimantes de laboratoire YDP30 et YDP40. Les papiers / étiquettes pour imprimante Sartorius et l’encre pour imprimantes YDP sont conçus pour produire des impressions rapides et nettes. Faites votre choix parmi des rouleaux de papier standard ou auto-adhésifs avec des rubans encreurs pour l’impression à transfert thermique ou des rouleaux de papier standard uniquement pour l’impression thermique directe.
À utiliser avec les imprimantes de laboratoire YDP30 et YDP40- L’imprimante YDP30 Premium utilise les méthodes d’impression thermique directe et à transfert thermique
- L’imprimante YDP40 Standard utilise uniquement l’impression thermique directe
- L’impression thermique directe est parfaitement adaptée lorsque les exigences sont moins strictes (rouleau de papier uniquement)
- L’impression à transfert thermique crée des impressions résistantes à la décoloration pour une utilisation dans les domaines réglementés
- Papier et ruban encreur inclus
- Choisissez entre des rouleaux de papier standard ou auto-adhésif
Spécification
Blanc | |
90 m | |
Papier et ruban encreur pour imprimante standard |
295,3 ft. | |
Imprimante de laboratoire YDP30 Premium |