Learn More
Sartorius Papiers filtres quantitatifs de qualité 292
Ces papiers filtres sont particulièrement adaptés aux analyses qualitatives exigeant une faible teneur en cendres.
Marque: Sartorius FT-3-205-042
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Linters de coton pur ou linters de coton avec pâte raffinée
- Aucun additif, tels que les agents de résistance à l’état humide
Spécification
Disque | |
292 | |
0,18 mm |
5 à 8 μm | |
100 / boîte | |
42 mm |