Learn More
Sartorius Papiers filtres quantitatifs de qualité 292
Ces papiers filtres sont particulièrement adaptés aux analyses qualitatives exigeant une faible teneur en cendres.
Marque:  Sartorius FT-3-205-030
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10721563
  • 9.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 04-06-2024
Description
  • Linters de coton pur ou linters de coton avec pâte raffinée
  • Aucun additif, tels que les agents de résistance à l’état humide
Spécification
Spécification
Disque
60 s
100 / boîte
30 mm
5 à 8 μm
292
0,18 mm