Learn More
Sartorius Tampons de milieux déshydratés dans des boîtes de Pétri avec filtres à membrane correspondants
Ensembles de tampons de nutriments - tampons de milieux déshydratés dans des boîtes de Pétri, pré-stérilisés, avec filtres à membrane adaptés pour un contrôle de qualité microbiologique économique et rapide.Aucun autre milieu de culture prêt à l’emploi ne garantit des résultats de qualité et reproductibles jusqu’à 24 mois.
Marque: Sartorius 14078--50------N
232.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23270" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.75
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
Les ensembles de tampons nutritifs Sartorius ont été utilisés avec succès dans la méthode de filtration sur membrane depuis plus de 30 ans. Pratiques et faciles à manipuler, les tampons nutritifs réduisent la main-d’œuvre et simplifient de nombreuses procédures d’analyse microbiologique. Les microorganismes exigent un milieu de culture approprié pour une croissance optimale. Les ensembles de tampons nutritifs sont des milieux de culture stériles et déshydratés. Une fois humidifiés avec 3,0 à 3,5 ml d’eau stérile et déminéralisée (ou pure), ils sont immédiatement prêts à l’emploi. Le niveau d’humidité est optimal lorsqu’une quantité excessive d’eau entourant le NPS est visible. La boîte NPS standard contient 100 tampons nutritifs stériles, chacun étant inséré individuellement dans une boîte de Pétri et stérilisé. Dix boîtes de Pétri sont chacune scellées dans un sachet en aluminium. Cet emballage spécial en sachets protège les constituants sensibles de la formule du tampon nutritif pendant le transport et le stockage contre les variations d’humidité et de température. Par conséquent, il garantit la haute qualité de notre NPS tout au long de sa durée de conservation jusqu’à 24 mois. Ceci rend les ensembles de tampons nutritifs Sartorius uniques : Aucun autre milieu de culture prêt à l’emploi dans le monde ne garantit des résultats de qualité et reproductibles jusqu’à 24 mois.
Conformes aux normes internationales : Actuellement, Sartorius offre plus de 30 types d’ensembles de tampons nutritifs différents pour répondre aux divers besoins de l’analyse microbiologique. Outre la directive européenne sur l’eau potable, ils sont conformes à d’autres réglementations et recommandations internationales : pharmacopées internationales, normes DIN et ISO, normes américaines relatives à l’eau et aux denrées alimentaires, réglementations relatives à l’eau minérale, directives relatives aux brasseries, telles que MEBAC ou EBC et recommandations de l’industrie agroalimentaire, telles que LMBG, NCA et ICUMSA, etc.
Filtres à membrane inclus : Tous les types d’ensembles de tampons nutritifs sont fournis avec les filtres à membrane appropriés, qui sont également conditionnés individuellement stériles. Les ensembles de tampons nutritifs sont également disponibles avec les filtres à membrane e.motion Microsart™ spécialement conçus pour le distributeur e.motion Microsart™ et pouvant être insérés de manière pratique. Les filtres à membrane sont alors automatiquement retirés de leur emballage stérile. Tous les filtres à membrane, adaptés aux exigences particulières de la détection microbienne, sont disponibles avec un diamètre de 47 ou 50 mm. Stockage sans problèmes jusqu’à 24 mois. Conformité aux normes et références internationales. Guide de validation disponible Très polyvlentes -applications multiples. Économique : pas de préparation fastidieuse et laborieuse de milieux nutritifs (stérilisation, nettoyage, etc.). Manipulation facile : pas besoin d’un équipement de test microbiologique complet.
Spécification
Déshydraté | |
Ensemble de tampons de nutriments | |
1,85 in | |
4,7 cm |