Learn More
Sartorius Concentrateurs par centrifugation en PES Vivaspin™ 100; 100
Ultrafiltration sous pression
Marque: Sartorius VC1041
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.35720kg
Description
- Pour la concentration d’échantillons jusqu’à 98 ml
- Peut être utilisé dans une centrifugeuse ou pour la filtration sous pression
- Associe la simplicité d’utilisation des dispositifs centrifuges à la flexibilité et au contrôle offerts par les cellules d’ultrafiltration sous pression
- Facile à assembler
- Ne nécessite aucune connexion de tubulure ni aucun mécanisme d’agitation
- Peut être adapté à la disponibilité de l’équipement ou aux préférences spécifiques de l’utilisateur
- Par souci de commodité, les unités sont simplement centrifugées dans une centrifugeuse à grande capacité (portoirs acceptant des flacons de 250 ml)
- Pour un meilleur contrôle des procédés, la pression du gaz peut être associée à une agitation orbitale délicate
- Pour la plus haute simplicité d’utilisation avec un minimum de besoins en équipement, le dispositif est mis sous pression, puis laissé sur une paillasse ou dans un réfrigérateur
- Le concentrateur est doté d’une membrane verticale qui limite l’encrassement, tandis que la butée fixe intégrée de 350 μl empêche la concentration jusqu’à épuisement.
Caractéristiques :
- Manipulation facile
- Membrane en PES à débit élevé
- Double membrane verticale pour une concentration ultrarapide
- Haute récupération du rétentat (90 %)
- Souplesse totale des procédés
- Compatible avec les rotors libres
Spécification
Oui | |
PES | |
20 à 98 ml | |
2 Paquets |
Ultrafiltration centrifuge | |
100 000 Da | |
Non stérile |