Learn More
Sartorius Concentrateur d’ADN Vivacon™ 2
Unités de centrifugation pour une concentration d’ADN et l’échange de tampon rapides d’échantillons de 2 ml
Marque: Sartorius VN02H22
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Les Vivacon 2 sont des dispositifs de centrifugation destinés aux applications de concentration d’ADN et d’échange de tampon pour les échantillons de 2 ml maximum. Afin d’optimiser les performances avec les échantillons très dilués, comme par exemple les échantillons médico-légaux, le dispositif Vivacon 2 est équipé de membranes en cellulose régénérée Hydrosart™ brevetées dotées de propriétés de liaison non spécifique extrêmement faible et d’un débit élevé. Des taux de récupération élevés et une excellente reproductibilité sont associés à un grand confort grâce à la graduation du volume et les seuils de poids moléculaire imprimés sur les dispositifs individuels. Le Vivacon 2 dispose d’une conception de membrane horizontale qui est idéale pour le fractionnement de l’ADN (élimination de l’amorce) ainsi que le fractionnement des protéines (élimination des peptides). La possibilité d’une centrifugation inverse après le traitement des échantillons garantit la récupération totale du concentrat, ce qui est particulièrement important lorsque vous travaillez avec des faibles concentrations d’échantillons.
- Manipulation pratique dans les rotors à angle fixe
- Matériau à liaison faible
- Possibilité de centrifugation inverse
- Graduation et seuil de rétention des molécules imprimés sur le dispositif
- Récupération complète et hautement reproductible du concentrat
Spécification
50 ng/ml | |
Corps en polycarbonate, récipient de filtrat en polypropylène, flacon de centrifugation arrière en polypropylène, bouchon du concentrateur en polypropylène, membrane Hydrosart, joint torique en silicone | |
0,95 cm2 | |
2500 ×g | |
ADN, peptide | |
2 ml | |
12,5 x 1,6cm (4,92 x 0,62 in) | |
4,52 in | |
11,5 cm | |
1,6 cm |
60 min | |
30 000 | |
Concentration d’ADN, dessalage, échange de tampon, fractionnement | |
Lot de 100 | |
Concentrateur d’ADN Vivacon 2 | |
10 μl | |
4,92 in | |
12,5 cm | |
0,62 in |