Learn More
Sartorius Accessoires pour modèles Vivaflow™ : Raccords Luer femelles
Pour Vivaflow 50200
Marque: Sartorius VFA032
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Gestion et maintien du débit
Spécification
Taille : 16 | |
PVC | |
Raccord Luer femelle |
Vivaflow™ 50 et 200 | |
10 / boîte |