Learn More
Sartorius™ Concentrateurs centrifuges Vivaspin™ 2 Membrane en acétate de cellulose (CTA)
aucune valeur
161.00€ - 780.00€
Spécification
Jetable | Oui |
---|---|
Type de filtre | Membrane Filter |
À utiliser avec (équipement) | Rotor à godets oscillants de 3 mL ou à angles fixes de 2 mL |
Matériau (membrane) | Triacétate de cellulose |
Volume d’échantillon | 3 mL |
Code produit | Marque | MWCO | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | MWCO | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11785785
|
Sartorius™
VS02V1 |
10 000 Da | 25/boîte |
231.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10448552
|
Sartorius™
VS02V2 |
10 000 Da | 100/boîte |
780.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11795785
|
Sartorius™
VS02X1 |
20 000 Da | 25/boîte |
231.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10101331
|
Sartorius™
VS02X2 |
20 000 Da | 100/boîte |
780.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10190991
|
Sartorius™
VS02U1 |
5000 Da | 25/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10140611
|
Sartorius™
VS02U2 |
5000 Da | 100/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Les concentrateurs Vivaspin sont des dispositifs d’ultrafiltration jetables destinés à la concentration des échantillons biologiques. Le Vivaspin 2 est conçu pour une utilisation avec les échantillons de 500 μl à 4 ml et peut être utilisé avec des rotors à godets oscillants ou à angle fixe acceptant des tubes à centrifuger de 15 ml. La membrane verticale et la chambre de filtration à canal mince brevetées (US 5 647 990) du Vivaspin minimisent l’encrassement de la membrane et fournissent des concentrations à grande vitesse pour les solutions ayant des charges de particules identiques. Le Vivaspin 2 associe la vitesse de produits Vivaspin à une petite surface interne et zone de membrane afin d’obtenir des taux élevés de récupération à partir de solutions fortement diluées. Le Vivaspin 2 offre une grande flexibilité pour l’optimisation des procédés. Grâce au Vivaspin 2, il est possible d’effectuer un pipetage direct du concentré depuis le fond incliné (intégré au fond du concentrateur) ou une centrifugation inverse du concentrat dans le bouchon de récupération (qui peut être scellé avant stockage) ; les deux méthodes permettent de récupérer la quasi-totalité du concentrat.
- Haute récupération du rétentat >90 %
- Conception de membrane verticale pour une concentration ultrarapide
- Compatibilité universelle du rotor
- Concentration sûre de l’échantillon grâce au volume de la butée
- Récupération pratique du concentrat par pipetage
- Recentrifugation en option pour une meilleure récupération du concentrat
- Graduation du volume pour une lecture / surveillance facile
Spécification
Oui | |
Rotor à godets oscillants de 3 mL ou à angles fixes de 2 mL | |
3 mL | |
Centrifugal Concentrator | |
126 mm |
Membrane Filter | |
Triacétate de cellulose | |
Non-sterile | |
5 in. |