Learn More
Sartorius™ Concentrateurs centrifuges Vivaspin™ 2 Membrane Hydrosart™
aucune valeur
Marque: Sartorius™ VS02H02
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.58000kg
Description
Les concentrateurs Vivaspin sont des dispositifs d’ultrafiltration jetables destinés à la concentration des échantillons biologiques. Le Vivaspin 2 est conçu pour une utilisation avec les échantillons de 500 μl à 4 ml et peut être utilisé avec des rotors à godets oscillants ou à angle fixe acceptant des tubes à centrifuger de 15 ml. La membrane verticale et la chambre de filtration à canal mince brevetées (US 5 647 990) du Vivaspin minimisent l’encrassement de la membrane et fournissent des concentrations à grande vitesse pour les solutions ayant des charges de particules identiques. Le Vivaspin 2 associe la vitesse de produits Vivaspin à une petite surface interne et zone de membrane afin d’obtenir des taux élevés de récupération à partir de solutions fortement diluées. Le Vivaspin 2 offre une grande flexibilité pour l’optimisation des procédés. Grâce au Vivaspin 2, il est possible d’effectuer un pipetage direct du concentré depuis le fond incliné (intégré au fond du concentrateur) ou une centrifugation inverse du concentrat dans le bouchon de récupération (qui peut être scellé avant stockage) ; les deux méthodes permettent de récupérer la quasi-totalité du concentrat.
- Haute récupération du rétentat > 90 %
- Conception de membrane verticale pour une concentration ultrarapide
- Compatibilité universelle du rotor
- Concentration sûre de l’échantillon grâce au volume de la butée
- Récupération pratique du concentrat par pipetage
- Recentrifugation en option pour une meilleure récupération du concentrat
- Graduation du volume pour une lecture / surveillance facile
Spécification
Oui | |
Rotor à godets oscillants de 3 mL ou à angles fixes de 2 mL | |
10 000 Da | |
Non-sterile | |
Centrifugal Concentrator | |
126 mm |
Membrane Filter | |
Hydrosart | |
3 mL | |
100/boîte | |
5 in. |