Learn More
Étalon de référence couleur SayBolt (ASTM D6045, D156), Paragon Scientific™
Click to view available options
Conditionnement:
500mL
Description
- Certifié conforme aux normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS
- Traçabilité complète selon les normes internationales
- 500ml emballage pratique accompagné d’une FDS
- Durée de conservation de 18 mois
- Emballage de sécurité inviolable
- Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation |
| Type | Couleur ASTM -10 |
| Quantité | 500 mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 500ML Saybolt Colour Reference Standard -10
- Dangers
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- MIXTURE LIST-Contient: white oil, lubricants
Valeurs nominales citées