Learn More
Brady™ Insert Multitag en polypropylène Scafftag
Inserts for Multitag™ System.
Marque: Brady™ 806747
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Inserts for Multitag™ System.
Spécification
Insert multi-étiquettes | |
Noir sur jaune, blanc sur vert | |
Equipment Inspection Record | |
6.46 in. | |
10 Multitag Inserts | |
−10° à +90°C | |
1.97 in. |
MUL-GB-EITL-STD-10 | |
Polypropylène | |
Inserts pour le système Multitag™ | |
164 mm | |
10/boîte | |
0,5 mm | |
50 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Insert Multitag en polypropylène Scafftag > Quantité : 10/boîte
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu