missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCAMP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Code produit 16894454 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16894454 20 μL 20µL
16884454 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16894454 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 153271AP20UL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Secretory carrier membrane proteins (SCAMPs) are proteins that are components of post-Golgi membranes. These ubiquitously expressed proteins are implicated to function in membrane trafficking. In fibroblasts, SCAMPs are concentrated in compartments that are involved in the recycling of cell surface receptors and endocytosis. In neurons, SCAMPs are associated with synaptic vesicles, secretion granules and transporter vesicles. Of the three known SCAMPs, SCAMP 1 is the most abundant. SCAMP 1 has been shown to be required for the full execution of stable exocytosis in mast cells.

Spécification

Antigène SCAMP1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Concentration 0.13 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression SCAMP1
Numéro d’ordre du gène O15126, P56603, Q8K021
Alias de gène SCAMP, SCAMP1, SCAMP37
Symboles de gène(s) SCAMP1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène SCAMP1 Fusion Protein Ag3258
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 107767, 29521, 9522
Espèces cibles Human, Rat, Mouse
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.