Learn More
2,4-pentanedionate de scandium(III) hydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4408160
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11410760
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044448.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 699012-88-9 | C15H21O6Sc | 342.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 699012-88-9
Formule moléculaire C15H21O6Sc
Poids moléculaire (g/mol) 342.28
Numéro MDL MFCD00064715
Clé InChI NYPXMGRKLWIPFL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris 4-hydroxypent-3-en-2-one hydrate scandium
CID PubChem 119030428
Nom IUPAC scandium(3+) tris(2,4-dioxopentan-3-ide)
SMILES [Sc+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Scandium(III) 2, 4-pentanedionate hydrate
Point de fusion 174°C to 186°C
Couleur Incolore
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Poids de la formule 342.26 (Anhydrous)