Learn More
Iodure de scandium(III), ultra sec, 99,999 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11321299
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11321299
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 013687.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14474-33-0 | I3Sc | 425.669 g/mol
Scandium iodide is used in high-intensity lighting.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14474-33-0
Formule moléculaire I3Sc
Poids moléculaire (g/mol) 425.669
Numéro MDL MFCD00054037
Clé InChI HUIHCQPFSRNMNM-UHFFFAOYSA-K
Synonyme scandium iodide, scandium iii iodide, unii-qvj18sk04t, qvj18sk04t, scandium 3+ triiodide, scandium iii triiodide, acmc-1aq4e
CID PubChem 84464
Nom IUPAC triiodure de scandium(3+)
SMILES [Sc+3].[I-].[I-].[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Scandium(III) iodide
Point de fusion 945°C
Note relative au nom Ultra dry
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 425.67
Pourcentage de pureté 99.999%
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Hygroscopic