Learn More
Oxyde de scandium(III), 99,998 % (base de métaux), REM 50 ppm, Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Code produit. 11381438
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11381438
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010916.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 12060-08-1 | O3Sc2 | 137.91 g/mol
A high melting white solid used in high-temperature systems (for its resistance to heat and thermal shock), electronic ceramics, and glass composition. Suitable for vacuum deposition applications. Also used to make scandium fluoride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12060-08-1
Formule moléculaire O3Sc2
Poids moléculaire (g/mol) 137.91
Numéro MDL MFCD00011223
Clé InChI HJGMWXTVGKLUAQ-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC discandium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Sc+3].[Sc+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Scandium(III) oxide
Point de fusion 2485°C
Note relative au nom REM 50ppm max.
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 99.998% (metals basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 137.91
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.964