Learn More
Merck Kit de compteur automatisé de cellules portatif Scepter™ 3.0 Code produit.: 17141731
Merck Kit de compteur automatisé de cellules portatif Scepter™ 3.0
Code produit. p-7203533 Tous les produits Merck Produits
5 à 15 μm, Kit de capteurs et de compteur de cellules Scepter 3.0 de 40 μm, 1 kit
Click to view available options
Taille de cellule:
5 à 15 μm
8 à 25 μm
Type de produit:
Kit de capteurs et de compteur de cellules Scepter 3.0 de 40 μm
Kit de capteurs et de compteur de cellules Scepter 3.0 de 60 μm
Conditionnement:
1 kit
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17141731
Marque: Merck PHCC340KIT
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le compteur de cellules Scepter™ 3.0 permet de stocker jusqu’à 999 comptages de cellules rapides pouvant être transférés vers Excel.
  • Usage exclusivement réservé à la recherche
  • Remplace Scepter™ 2.0 et incompatible avec les capteurs 2.0
  • Fournit une méthode rapide et pratique pour compter des cellules et des particules
  • Compatible avec les capteurs 40 et 60 μm.
  • Utilise le principe Coulter dans un format miniaturisé et portatif qui permet un comptage en moins de 30 secondes
  • Préparez une dilution de la culture cellulaire d’intérêt et utilisez le compteur de cellules Scepter™ pour aspirer un échantillon de cette dilution
  •  Afficheurs :
    • Concentration cellulaire
    • Taille moyenne des cellules
    • Volume moyen des cellules
    • Histogramme de la distribution par taille ou par volume
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de capteurs et de compteur de cellules Scepter 3.0 de 40 μm
Taille de cellule 5 à 15 μm
À utiliser avec (application) Comptage de cellules
Comprend Compteur de cellules Scepter 3.0, flacon de billes de test, station de charge Scepter 3.0 et boîte de capteurs Scepter 3.0
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Merck Kit de compteur automatisé de cellules portatif Scepter™ 3.0 >