Learn More
DWK Life Sciences Fiole de scintillation
Les fioles à scintillation sont conçues pour être utilisées dans le comptage de scintillation mais sont aussi très populaires comme cylindre pour des applications de stockage standard.
279.00€ - 282.00€
Spécification
Couleur de bouchon | Blanc |
---|---|
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) externe | 27,5 mm |
Matériau | Verre borosilicaté (5.1) |
Volume (métrique) | 20 mL |
Code produit | Marque | Matériau du bouchon | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau du bouchon | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16656862
|
DWK Life Sciences
225678 |
Urée | Bouchons séparés |
279.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16676862
|
DWK Life Sciences
225680 |
Urée | Bouchons fixés |
282.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Le comptage de scintillation liquide est une méthode utilisée pour la détermination de l'activité des radioisotopes à faible énergie, principalement les isotopes à émission bêta et les isotopes à émission alpha. Les champs d'application populaires sont les sciences de la vie, l'analyse environnementale ainsi que les sciences chimiques et physiques. L'échantillon d'intérêt est mélangé à un cocktail de scintillation liquide (par ex. sulfure de zinc) et placé dans des fioles transparentes ou translucides, qui sont ensuite chargées dans un compteur de scintillation liquide. Les particules bêta émises par l'échantillon isotopique interagissent avec le cocktail de scintillation et, en résultat, des photons de lumière sont produits. L'intensité du signal de lumière mesuré est proportionnel à l'énergie de la particule bêta.- Pour le comptage de scintillation et des applications de stockage standards
- Emballées dans des plateaux utilitaires pratiques pour un stockage d'échantillon aisé
- Utilisez les fioles avec un bouchon en PP et un film métallique / une bande en papier pour des applications impliquant des hydrocarbures, huiles, cétones et alcool. Non recommandées pour les acides ou les alcalis
- Les bouchons à urée avec une bande en cône PE offrent une rétention de couple supérieure et d'excellentes caractéristiques de scellage
- Les comptages d'arrière-plan sont cohérents et bas, la transmission d'ultraviolets est élevée
Spécification
Blanc | |
27,5 mm | |
20 mL | |
Autoclavables | |
57,5 mm | |
1,1 mm | |
Non |
Transparent | |
Verre borosilicaté (5.1) | |
Numération par scintillation liquide (détermination de l’activité des radio-isotopes à faible énergie), stockage des échantillons | |
Bouchon à vis | |
500 | |
22 / 400 |