missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SCMH1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 16381095
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16381095 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16381095 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA584145

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: SRGVLKGSNE RRDMESFWKL NRSPGSDRYL ESRDASRLSG RDPSSWTVED VMQFVREADP QLGPHAD Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Rat - 88%, Mouse - 87%.

Associates with Polycomb group (PcG) multiprotein complexes; the complex class is required to maintain the transcriptionally repressive state of some genes. [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène SCMH1
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Concentration 0.05 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Expression SCMH1
Numéro d’ordre du gène Q96GD3
Alias de gène AI315320; AI851618; Polycomb protein SCMH1; scmh1; Scml1; Scml3; sex comb on midleg 1; sex comb on midleg homolog 1; sex comb on midleg homolog 1 (Drosophila); sex comb on midleg-like 1; sex comb on midleg-like 3
Symboles de gène(s) SCMH1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein corresponding to Human SCMH1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-101095).
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 22955
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.