Learn More
SCML2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Code produit 16844115 Tous les produits Proteintech Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16844115 20 μL 20µL
16834115 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16844115 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 255441AP20UL
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
SCML2 is a putative component of a Polycomb group (PcG) multiprotein complex involved in represing transcription of homeotic genes during development. It mediates chromatin remodeling and DNA dependent negative regulation of transcription by binding to methylated lysine residues in histone tails.
Spécification
Antigène SCML2
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Concentration 0.48 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Expression SCML2
Numéro d’ordre du gène Q9UQR0
Alias de gène SCML2
Symboles de gène(s) SCML2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène SCML2 Fusion Protein Ag22271
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10389, 107815
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG