Learn More
Ansell™ Gants immergeables en néoprène noirs Scorpio™ séries 19-024
Code produit. 11741734 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
8
10
Conditionnement:
1 paire
Code produit. 11741734
Marque: Ansell™ 19024080
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Associe la flexibilité et la résistance chimique du néoprène au confort et à la résistance thermique d’une couche thermique souple. Protection contre les contacts intermittents avec les surfaces chaudes jusqu’à 180°C.
  • Gants résistants aux produits chimiques
  • Associent la flexibilité et la résistance chimique du néoprène au confort et à la résistance thermique d’une couche thermique souple
  • Conçus pour protéger les utilisateurs lors d’applications présentant des risques thermiques et chimiques
  • Bonnes propriétés mécaniques et chimiques
  • Non altéré par les détergents et les solutions de nettoyage
  • Protègent contre les graisses et les huiles
  • Flexibilité et préhension supérieures
Applications :
  • Chargement et mélange de matières premières
  • Manipulation de matériaux avec des arêtes vives ou rugueuses
  • Pressage
  • Support et maintenance de lignes de production
  • Fuites inattendues, déversements ou autres éclaboussures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Néoprène
Matériau de la manchette Néoprène
Applications Industrial
Couleur Black
Latex Free Yes
Matériau Neoprene
Type de produit Gants pour immersion
Dimensions 8
Temperature (Metric) Max 180°C
Couleur de manchette de gant Noir
Type de manchette de gant Manchette
Quantité 1 paire
Résistant à Résistance chimique
Séries 19-024