Learn More
Lenz Laborglasintrumente Screwthread Tubes For Glassblowers
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 01300045
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10048440
  • 179.14€ / 10 pièces
Expédition estimée: 24-06-2024
Description
  • Conformes à la norme DIN 12216 en plus de la norme
  • Avec filetage DIN (GL)
  • Matériau : DURAN™
Spécification
Spécification
40 mm
2,3 mm
45 GL
Verre Duran
10/paquet