missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SDCCAG3 Isoform 1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13279918
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13279918 100 μL 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13279918 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA521723

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: Molt-4, mouse brain. Predicted reactivity: Mouse (90%), Rat (90%), Bovine (89%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

SDCCAG3, also named as NY-CO-3, is identified as serologically defined colon cancer antigen-3. It is an endosomal protein which is involved in the regulation of cytokinesis. SDCCAG3 is involved in modulation of TNF response. This gene has four isoforms with MW 40-50 kDa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène SDCCAG3 Isoform 1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression ENTR1
Numéro d’ordre du gène A2AIW0, Q96C92
Alias de gène Antigen NY-CO-3; C330016H24Rik; C630038K21Rik; Endosome-associated-trafficking regulator 1; Entr1; NY-CO-3; RP11-413M3.3; Sdccag3; Serologically defined colon cancer antigen 3; serologically defined colon cancer antigen 3 homolog
Symboles de gène(s) ENTR1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human SDCCAG3. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10807, 68112
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.