Learn More
Cytiva Pièces de rechange pour système d’électrophorèse MiniVertical SE260/SE250 : Espaceurs
Marque:  Cytiva SE2619T-2-1.5
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10065794
  • 68.45€ / 2 pièces
Expédition estimée: 02-02-2023
Spécification
Unité d’électrophorèse verticale sur gel Mini-Format SE250, SE260
0,05 in
1,05 cm
Espaceur en forme de T
0,15 cm