Learn More
Éther de méthyle de sec-butyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15450228
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
5mL
Code produit. 15450228
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H53427.AA
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6795-87-5 | C5H12O | 88.15 g/mol
sec-Butyl methyl ether is used as a solvent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éther méthylique sec-butyle est utilisé comme solvant dans la synthèse organique.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, de l’alcool, de l’éther et de l’acétone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Évitez les conditions telles que les flammes, les étincelles et la lumière directe du soleil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6795-87-5
Formule moléculaire C5H12O
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Numéro MDL MFCD00190205
Clé InChI FVNIMHIOIXPIQT-UHFFFAOYNA-N
Synonyme sec-butyl methyl ether, butane, 2-methoxy, methyl sec-butyl ether, ether, sec-butyl methyl, 2-butyl methyl ether, methyl 1-methylpropyl ether, s-butyl methyl ether, butane, 2-methoxy-9ci, butane,2-methoxy, acmc-1b64a
CID PubChem 23238
Nom IUPAC 2-Méthoxybutane
SMILES CCC(C)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau sec-Butyl methyl ether
Densité 0.742
Point d’ébullition 57°C
Point d’éclair −30°C (−22°F)
Indice de réfraction 1.372
Quantité 5 mL
Numéro UN UN2350
Informations sur la solubilité Miscible with water,alcohol,ether and acetone.
Poids de la formule 88.15
Pourcentage de pureté 99%