Description
- Le contrôle d'étanchéité rapide, facile et par simple pression d'un bouton-poussoir contribue à améliorer la fiabilité de l'ajustement du respirateur.
- Chaque respirateur est équipé de deux filtres à gaz et vapeurs à double flux, formant ainsi le premier système de filtration à quatre flux au monde, offrant quatre voies d'écoulement d'air pour une respiration facile et un confort optimal.
- Lentille large pour un excellent champ de vision, et traitée avec Scotchgard™ Protecteur pour une meilleure résistance à la peinture et aux taches
- Le harnais à six sangles contribue à assurer un maintien sûr et confortable.
- Le diaphragme phonatoire est conçu pour faciliter la communication.
- Les applications recommandées comprennent l'assemblage, le nettoyage chimique, la manipulation de produits chimiques, l'écaillage, le burinage, le nettoyage, les opérations de four, le meulage, l'usinage, la maçonnerie, la peinture, le coulage/moulage, le ponçage et le sciage.
- Disponibles en trois tailles
Specifications
Specifications
| Couleur | Noir |
| Type de filtre | Sécurisée Click™ Filtres |
| Dimensions | S |