Learn More
3M™ Lunettes de sécurité SecureFit™ 500
Click to view available options
Modèle:
SF501AF-BLK-EU
SF501ASP-BLK-EU
SF501SGAF-BLK-EU
SF501SGAF-BLK-FM-EU
SF501SGAF-GRN-EU
SF501SGAF-RED-EU
SF502SGAF-BLK-EU
SF503SGAF-BLK-EU
SF505SGAF-DGR-EU
SF507SGAF-BLK-EU
SF509AF-BLK
SF517ASP-GRN-EU
SF528SGAF-DGR-EU
SF530ASP-GRN-EU
SF550ASP-GRN-EU
Revêtement de la lentille:
Anti-buée, Anti-rayures
Anti-rayures
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Gamme de lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ élégante et compatible, avec des branches à cliquet réglables pour ajuster le verre en fonction des caractéristiques du visage et de la position des lunettes, conçues pour améliorer le positionnement lorsqu’elles sont utilisées avec des appareils respiratoires
- La conception innovante de la technologie de branches à diffusion de pression SecureFit de 3M™ est dotée de nervures à fentes qui offrent une égalisation de pression confortable. Les branches se fléchissent et s’ajustent à la taille de la tête du porteur
- Le revêtement anti-buée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés anti-buée et anti-rayures supérieures (disponible sur des modèles sélectionnés)
- Protection contre les UV jusqu’à 400 nm
- La conception enveloppante améliore la sécurité de l’ajustement et empêche le glissement
- Les branches plates et flexibles se combinent facilement avec des bouchons d’oreille et offrent une protection latérale solide
- Faciles à nettoyer
- Joint en mousse disponible pour limiter l’exposition des yeux aux débris
Spécification
Spécification
| Revêtement de la lentille | Anti-buée, Anti-rayures |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 166:2001 |
| Teinte de la lentille | Marron |
| Type de produit | Lunettes de protection |
| Couleur de la monture | Vert foncé |
| Modèle | SF505SGAF-DGR-EU |
| Matériau de la monture | Polycarbonate |
| Protection UV | UV400 |