Learn More
3M™ Lunettes de sécurité SecureFit™ série SF600
Code produit. 15777717
Click to view available options
Revêtement de la lentille:
Anti-buée, Anti-rayures
Anti-rayures
Antirayures
Teinte de la lentille:
Ambrés
Gris
I/E miroir
Teinte de soudage 1.7
Teinte de soudage 3.0
Teinte de soudage 5.0
Transparent
Conditionnement:
1 pièce
Type de lentille:
Polarisé
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15777717
Marke: 3M™ 7100112712
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Comprennent un verre à rebord partiel et un bras à branche de longueur fixe. Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série SF600 incluent un écran latéral intégré pour une protection accrue.
  • Verres de classe optique 1 pour une utilisation prolongée
  • La conception offre une excellente couverture et un grand champ de vision grâce aux deux verres à demi-monture
  • Protection contre le rayonnement ultraviolet (UV) conformément aux normes européennes
  • Poids : 27 g
  • Technologie de branches à diffusion de pression 3M™ pour un port sûr et confortable
  • Plaquettes nasales douces pour le confort de port
  • Revêtement antibuée Scotchgard™ de qualité supérieure répondant aux exigences en termes de marquage K et N sur les verres standard transparents, gris et ambrés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Revêtement de la lentille Antirayures
Couleur Noir
Teinte de la lentille Teinte de soudage 5.0
À utiliser avec (équipement) Lunettes de sécurité SecureFit™ série SF600
Couleur de la monture Gris
Nb par paquet 20/boîte
Matériau Mousse à alvéoles fermées thermoformée
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Polycarbonate
Protection UV Oui
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt