Learn More
3M™ Casque de sécurité SecureFit™ X5500, ventilé, CE
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Noir
Orange
Rouge
Vert
Vert haut visibilité
Conditionnement:
4 pièces
Description
- Protection de tête sécurisée et confortable contre les chutes de petits objets et pour une utilisation industrielle générale
- Le système de suspension intègre une technologie de diffusion de pression brevetée exclusive 3M™.
- La suspension à cliquet à 4 points permet à l’utilisateur de personnaliser la hauteur l’ajustement avec plusieurs niveaux de réglage vertical
- Les évents permettent le débit d’air à travers le casque
- Les évents en option permettent le débit d’air à travers le casque
- Inspiré par les casques d’escalade avec une conception sans bord pour vous offrir une vue claire vers le haut
- Le disque à capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque de protection a été surexposé aux rayons UV et qu’il est temps de le remplacer
- Le matériau réfléchissant 3M™ Scotchlite™ peut être ajouté pour augmenter la visibilité dans des conditions de faible luminosité
- Le matériau réfléchissant 3M™ Scotchlite™ peut également être ajouté pour augmenter la visibilité dans des conditions de faible luminosité
- Homologué pour la déformation latérale (LD)
- Homologué pour la déformation latérale
Spécification
Spécification
| Couleur | Orange |
| À utiliser avec (application) | Construction, foresterie, pétrole et gaz |
| Matériau | ABS |
| Type de produit | Casque de sécurité |
| Type de suspension | Cliquet à 4 points |
| Ventilée | Oui |